Specifikationer
| Smältpunkt | 250 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 8 |
| Fysisk form | Pulver/fast |
| Kvantitet | 500 g |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Formel vikt | 134g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium oxalate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.