Läs mer
Sodium Oxalate, Pure, Fisher Chemical™
Produktkod. 11498842 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11498842
Brand: Fisher Chemical S/5800/48
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 62-76-0
Molekylformel C2Na2O4
Molekylvikt (g/mol) 134.00
MDL-nummer MFCD00012465
InChI-nyckel ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
IUPAC-namn disodium;oxalate
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifikationer
Smältpunkt 250°C
Färg White
pH 8
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 100 g
Formel vikt 134g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium oxalate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.