Läs mer
Natriumoxalatlösning, 0,05 M, Solstice
Produktkod. 15604870
Change view
Kvantitet:
1 L
20 L
Förpackningsstorlek:
1 L
20 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15604870 1 L 1 L
15614870 20 L 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15604870 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 352401L
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-02-2027
Volymetrisk, 0,05 M (COO)2Na2
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62-76-0
Molekylformel C2Na2O4
Molekylvikt (g/mol) 134.00
MDL-nummer MFCD00012465
InChI-nyckel ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
IUPAC-namn dinatrium;oxalat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium oxalate solution
Fysisk form Liquid
Kvantitet 1 L
Linjär formel NaOOCCOONa
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3631622
Formel vikt 134g/mol
Kvalitet Not Available