Läs mer
Natriumoxalat, TRC
Produktkod. 30010229
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010229 5 g
30007431 50 g
30009782 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010229 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6993485G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62-76-0
Molekylformel C2O4.2Na
Molekylvikt (g/mol) 134
Synonym Disodium oxalate;
IUPAC-namn disodium; oxalat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Oxalate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
Formel vikt 133.9592