Läs mer
Sodium Oxalate (White Crystals or Powder), Fisher BioReagents
Produktkod. 10583505
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10583505 500 g Glass Bottle 500g
1 options
Produktkod. 10583505 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP353500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This sodium salt is used in buffers for molecular biology and cell culture applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Oxalate
CAS 62-76-0
Smältpunkt 250°C
Färg White
pH 8
Förlust vid torkning 0.05% max.
Analysprocentintervall ≥99.0 %
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C2Na2O4
MDL-nummer MFCD00012465
Kvantitet 500 g
Merck Index 15, 8781
Synonym sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
Löslighetsinformation 0.005% max. Insoluble Matter
InChI-nyckel ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
IUPAC-namn disodium;oxalate
Molekylvikt (g/mol) 134.00
PubChem CID 6125
Formel vikt 134
Procent renhet ≥99.0%
Fysisk form Powder or Solid