Läs mer
Sodium oxide
Produktkod. 11304247
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304247 25 g 25g
11314247 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11304247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036712.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1313-59-3 | Na2O | 61.979 g/mol
Natriumoxid används i kemisk tillverkning, keramik och glas. Etylbensen-dehydrering och koldioxidskift-reaktion sker med användning av en natriumoxid/aluminiumoxid-katalysator. Det används för att katalysera förgasning av CO 2 på kol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-59-3
Molekylformel Na2O
Molekylvikt (g/mol) 61.979
MDL-nummer MFCD00046201
InChI-nyckel KKCBUQHMOMHUOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium oxide, disodium oxide, disodium monoxide, disodium oxygen-2 anion, disodium oxidandiide, sodium oxide 25g, disodium oxygen 2-, 2na.o
PubChem CID 73971
IUPAC-namn dinatrium;syre(2-)
LEDER [O-2].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium oxide
Smältpunkt >400°C (decomposition)
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1825
Merck Index 14,8651
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 61.98
Känslighet Air and moisture sensitive
Densitet 2.27 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.