Läs mer
Natriump-toluensulfonat, TRC
Produktkod. 30412224
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30412224 1 g
1 options
Produktkod. 30412224 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS2245801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium p-Toluenesulfonate
CAS 657-84-1
Molekylformel C7 H7 O3 S . Na
Kvantitet 1 g
Synonym Sodium p-Toluensulfonate, Sodium p-Tolyl Sulfonate, Sodium Toluenesulfonate, Sodium Tosylate, Taycatox N 3000, Toluenesulfonic Acid Sodium Salt, p-Toluenesulfonic Acid Sodium Salt (7CI,8CI), 4-Methylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, 4-Toluenesulfonic Acid Sodium Salt, Chemguard NATS, Cyclophil STS 70, Eltesol ST 34, Eltesol ST 90, Naxonate ST, Pilot STS 32, Sodium 4-Methylbenzenesulfonate, Sodium 4-Toluenesulfonate, Sodium Methylbenzenesulfonate, Sodium p-Methylbenzenesulfonate
InChI formel InChI=1S/C7H8O3S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn natrium; 4-metylbensensulfonat
Molekylvikt (g/mol) 194.183
Formel vikt 194.001