Läs mer
Sodium (para)periodate, ≥99.0% (as H2INa3O6, RT), Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium (para)periodate |
| Smältpunkt | 300°C |
| Färg | White |
| Fysisk form | Crystals |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | Na3H2IO6 |
| UN-nummer | UN1479 |
| Löslighetsinformation | 106.7g/L at 20°C |
| Formel vikt | 293.89g/mol |
| Procent renhet | ≥99.0% (as H2INa3O6, RT) |
| Visa mer |