Läs mer
Sodium Pentacyanoammine Ferroate, MP Biomedicals
Produktkod. 11407734 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11407734 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11407734 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520302510
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Pentacyanoammine Ferroate
CAS 80789-79-3
Molekylformel C5H17FeN7Na2O5
Kvantitet 10 g
Synonym sodium pentacyanoammine ferroate, ammonium dipotassium aminiopentacyanoironbis ylium pentahydrate
InChI-nyckel OTKYGVKYEZPNBM-UHFFFAOYSA-O
LEDER [C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[NH4+].N.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Fe+2]
IUPAC-namn azanium;disodium;azane;iron(2+);pentacyanide;pentahydrate
Molekylvikt (g/mol) 357.06
PubChem CID 25022167
Formel vikt 266.99