Läs mer
Sodium pentacyanonitrosylferrate(III) dihydrate, 98+%
Produktkod. 11427577
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
500g
50g
Produktkod. 11427577
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15656.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13755-38-9 | C5H4FeN6Na2O3 | 297.95 g/mol
Natriumpentacyanonitrosylferrat(III)dihydrat, används som ett vasodilaterande läkemedel för att sänka blodtrycket. Det används som ett analytiskt reagens för detektion av metylketoner och aminer. Vidare används den som en referensförening för kalibrering av Mossbauer-spektrometer. Det används också för kromatografisk detektion av peptider som innehåller cystin. Den finner tillämpning som färgreagens vid utveckling av tunnskiktskromatografi i kombination med acetaldehyd. Det används också i närvaro av buffertar som reagens för ketonremsor, som används för att testa keton i urinen hos en diabetiker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumpentacyanonitrosylferrat(III)dihydrat, används som ett vasodilaterande läkemedel för att sänka blodtrycket. Det används som ett analytiskt reagens för detektion av metylketoner och aminer. Vidare används den som en referensförening för kalibrering av Mossbauer-spektrometer. Det används också för kromatografisk detektion av peptider som innehåller cystin. Den finner tillämpning som färgreagens vid utveckling av tunnskiktskromatografi i kombination med acetaldehyd. Det används också i närvaro av buffertar som reagens för ketonremsor, som används för att testa keton i urinen hos en diabetiker.
Löslighet
Lösligt i vatten. Lite löslig etanol.
Noter
Hygroskopisk och fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13755-38-9
Molekylformel C5H4FeN6Na2O3
Molekylvikt (g/mol) 297.95
MDL-nummer MFCD00149192
InChI-nyckel JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
IUPAC-namn dinatrium;järn(4+);nitroxylanjon;pentacyanid;dihydrat
LEDER O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium pentacyanonitrosylferrate(III) dihydrate
Densitet 1.72
Odör Odorless
Linjär formel Na2[Fe(CN)5NO]·2 H2O
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1588
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,8649
Löslighetsinformation Soluble aq. soln.. Slightly soluble ethanol.
Formel vikt 297.95 (261.92 Anhydrous)
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium nitroferricyanide dihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.