Läs mer
Natriumpentacyanonitrosylferrat(III) dihydrat, ACS, 99,0–102,0 %
Beskrivning
För kromatografisk detektion av peptider. Natriumpentacyanonitrosylferrat(III)-dihydrat, används som ett vasodilaterande läkemedel för att sänka blodtrycket. Det används som ett analytiskt reagens för detektion av metylketoner och aminer. Vidare används den som en referensförening för kalibrering av Mossbauer-spektrometer. Det används också för kromatografisk detektion av peptider som innehåller cystin. Den finner tillämpning som färgreagens vid utveckling av tunnskiktskromatografi i kombination med acetaldehyd. Det används också i närvaro av buffertar som reagens för ketonremsor, som används för att testa keton i urinen hos en diabetiker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium pentacyanonitrosylferrate(III) dihydrate |
| Färg | Rött |
| Fysisk form | Kristaller |
| Kvantitet | 50 g |
| Odör | Luktfritt |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Analysprocentintervall | 99.0-102.0% |
| Densitet | 1.72 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. Lätt löslig etanol. |
| Formel vikt | 297,95 (261,92 Vattenfri) |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.