missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sodium Pentanoate-d9, CDN

Produktkod. 30327060
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30327060 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30327060 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND82360.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium Pentanoate-D9
CAS 2964559-19-9
Molekylformel C5 D9 O2 . Na
Kvantitet 0.25 g
Synonym Sodium Pentanoate-D9, Pentanoic-d9 acid sodium salt, Pentanoic acid-d9 sodium salt, Valeric acid-d9 sodium salt, Valeric-d9 acid sodium salt, Sodium valerate-d9
InChI formel InChI=1 S/C5H10O2.Na/c1-2-3-4-5(6)7;/h2-4H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i1D3,2D2,3D2,4D2;
LEDER [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)[O-]
IUPAC-namn sodium;2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeuteriopentanoate
Molekylvikt (g/mol) 133.169
Formel vikt 133.1065 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.