Läs mer
Sodium Perborate Tetrahydrate, ≥10% Active Oxygen Basis, Honeywell™
Produktkod. 15666850 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15666850 250 g Poly bottle 250g
15656850 1 kg Poly bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15666850 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 71840250G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Purum p.a.,≥97.0% (RT)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10486-00-7
MDL-nummer MFCD00149231
Specifikationer
Kokpunkt Decomposes on heating
Kemiskt namn eller material Sodium perborate tetrahydrate
Smältpunkt 60°C
Färg White
Fysisk form Crystalline Powder
Kvantitet 250 g
Linjär formel NaBO3 · 4H2O
UN-nummer UN1479
Löslighetsinformation Soluble
Formel vikt 153.86g/mol
Procent renhet ≥10% (active oxygen basis)
Odör Odorless
Förpackning Poly bottle