Läs mer
Natriumperborattetrahydrat, 97%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11330626 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11330626 250 g Plastflaska 250g
10613373 25 g Plastflaska 25g
10603373 1 kg Plastflaska 1kg
11914331 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11330626 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 223202500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 10486-00-7 | BNaO3·4H2O | 153.86 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10486-00-7
Molekylformel BNaO3·4H2O
Molekylvikt (g/mol) 153.86
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium perborate tetrahydrate
Smältpunkt 60.0°C
Färg Vitt
pH 10.1 to 10.6 (1% soln.)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel NaBO3·4H2O
Fieser 01,1102; 02,387; 04,59; 14,290; 16,310
Merck Index 14,8652
Löslighetsinformation Solubility in water: 21.5g/L (18°C)
Formel vikt 153.86
Procent renhet 97%
Kvalitet Ren
Förpackning Plastflaska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium perborate tetrahydrate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
Precautionary Statement
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.