Läs mer
Sodium perborate tetrahydrate, 97%
Produktkod. 11419502
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419502 2500 g 2500g
11443970 100 g 100g
11409502 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11419502 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10189.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 10486-00-7 | NaBO3·4H2O
Natriumperborattetrahydrat anses vara en källa till aktivt väte som används i tvättmedel, rengöringsprodukter, tvättmedel och blekmedel. Den finner användning som ett tandblekningsmedel som används för tand. Den har antiseptiska egenskaper och fungerar som desinficerande samt konserveringsmedel i ögondroppar. Vidare blandas den med lämplig aktivator, tetraacetyletylendiamin, för att frigöra syre vid lägre temperaturer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumperborattetrahydrat anses vara en källa till aktivt väte som används i tvätt-, rengöringsprodukter, tvättmedel och blekmedel. Den finner användning som ett tandblekningsmedel som används för tand. Den har antiseptiska egenskaper och fungerar som desinficerande samt konserveringsmedel i ögondroppar. Vidare blandas den med lämplig aktivator, tetraacetyletylendiamin, för att frigöra syre vid lägre temperaturer.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med metaller, metallsalter, syror, baser och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10486-00-7
Molekylformel NaBO3·4H2O
MDL-nummer MFCD00149231
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium perborate tetrahydrate
Smältpunkt 60°C (decomposition)
pH ∼10
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN1479
Merck Index 14,8652
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 153.86 (81.84 Anhydrous)
Procent renhet 97%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.73
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.