Läs mer
Sodium Perborate Tetrahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 60°C |
| CAS | 10486-00-7 |
| Färg | White |
| pH | 10.4 |
| Fysisk form | Powder/Solid |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | BNaO3·4H2O |
| MDL-nummer | 149231 |
| Formel vikt | 153.86g/mol |
| Förpackning | Plastic powder jar |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium perborate tetrahydrate
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium perborate tetrahydrate, Sodium perborate