Läs mer
Sodium perborate tetrahydrate, Reagent Grade
Produktkod. 11377708
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377708 500 g 500g
11367708 25 g 25g
11357708 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11377708 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033383.36
Request Bulk or Custom Format
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 10486-00-7 | NaBO3·4H2O
Natriumperborat-tetrahydrat används huvudsakligen i textilfabriker som blekmedel för en mängd olika tyger, nämligen ull, bomull, linne, rayon, etc, och som oxidations- och fixeringsmedel för färgämnen. Det används också i tandkrämer, protesrengöringsmedel och läkemedel på grund av dess renande, deodoriserande och antiseptiska egenskaper och ingår i tvål och tvättmedelspulver.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Mortar, plasters, cements, gas manufacturing to remove ammonia, in lubricants, water softening, petrochemicals, soil conditioner, paving materials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10486-00-7
MDL-nummer MFCD00149231
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Perborate Tetrahydrate
Smältpunkt 60°C (decomposition)
Fysisk form Granulat
Kvantitet 500 g
Molekylformel NaBO3·4H2O
Löslighetsinformation Soluble in water (23g/L) at 20°C.
Formel vikt 153.86 (81.84 Anhydrous)
Kvalitet Reagens
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.73
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.