Läs mer
Sodium Perborate Tetrahydrate, TRC
Produktkod. 30411402
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30411402 25 g
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30411402 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS66550025G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Perborate Tetrahydrate
CAS 10486-00-7
Kvantitet 25 g
Molekylformel BNaO3 . 4(H2O)
Synonym Perboric Acid (HBO3) Sodium Salt Tetrahydrate, Sodium Perborate (NaBO3) Tetrahydrate, Perborn Sodium Borate (NaBO3) Tetrahydrate, Sodium Perborate Tetrahydrate, Sodium Peroxoborate Tetrahydrate
InChI formel InChI=1S/BO3.Na.4H2O/c2-1-3-4-1;;;;;/h;;4*1H2/q-1;+1;;;;
LEDER O.O.O.O.[Na+].[O-]B1OO1
IUPAC-namn sodium;3-oxidodioxaborirane;tetrahydrate
Molekylvikt (g/mol) 153.86
Formel vikt 154.0261