Läs mer
Natriumperkarbonat, 13-14% aktivt syre, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11433970
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433970 100 g 100g
11468696 500 g 500g
11478696 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433970 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16045.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15630-89-4 | Na2CO3·1.5H2O2
Natriumperkarbonat används som oxidationsmedel och miljövänligt blekmedel. Det används som en laboratoriekälla för vattenfri väteperoxid. Det används för framställning av optiskt aktiva 4-hydroxi-2-isoxazoliner. Det används ofta i tvättmedelsformuleringar och rengöringsprodukter som mattvättmedel, textilblekmedel, protesrengörare, massa- och pappersblekningsprocesser. Det används också som ett medel för att ta bort hårt smuts vid elektroplätering, avloppsvattenbehandlingsmedel och polymerisationskontrollmedel. Vidare finner den tillämpning i möbelpolish och rengöringsmedel och formuleringar för personlig vård. Utöver detta används det vid framställning av trimetylcyklopentenylacetaldehyd och epoxidihydrolinalool.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Natriumperkarbonat används som oxidationsmedel och miljövänligt blekmedel. Det används som en laboratoriekälla för vattenfri väteperoxid. Det används för framställning av optiskt aktiva 4-hydroxi-2-isoxazoliner. Det används ofta i tvättmedelsformuleringar och rengöringsprodukter som mattvättmedel, textilblekmedel, protesrengörare, massa- och pappersblekningsprocesser. Det används också som ett medel för att ta bort hårt smuts vid elektroplätering, avloppsvattenbehandlingsmedel och polymerisationskontrollmedel. Vidare finner den tillämpning i möbelpolish och rengöringsmedel och formuleringar för personlig vård. Utöver detta används det vid framställning av trimetylcyklopentenylacetaldehyd och epoxidihydrolinalool.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka reduktionsmedel, starka syror, organiska material och pulveriserade metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15630-89-4
Molekylformel Na2CO3·1.5H2O2
MDL-nummer MFCD00043204
Synonym Hydrogen peroxide-Sodium carbonate adduct
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium percarbonate
Namnnotering 13 to 14% active oxygen
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1479
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 157.01
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium percarbonate, 13-14% active oxygen
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P375-Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium percarbonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.