Läs mer
Natriumperkarbonat, 13-14% aktivt syre, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-2692208 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
2.5kg
500g
Produktkod. 10078871
Brand: Thermo Scientific Acros 370735000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15630-89-4 | 1·5 H2O2 | 157.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15630-89-4
Molekylformel 1·5 H2O2
Molekylvikt (g/mol) 157.01
MDL-nummer MFCD00043204
Synonym Sodium carbonate hydrogen peroxide
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium percarbonate
Färg Vitt
Fysisk form Granulerat pulver
Kvantitet 500 g
Linjär formel 1·5 H2O2
Löslighetsinformation Solubility in water: 150g/L.
Formel vikt 157.01
Procent renhet ≥13% (available oxygen)
Förpackning Plastflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.