Läs mer
Sodium perchlorate, ACS Reagent, ≥98.0%, Honeywell Fluka™
Produktkod. 16695863
Change view
25 kg
Produktkod.
16695863 25 kg
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 16695863 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 4102412.5KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium perchlorate
Smältpunkt 469°C (Decomposition)
CAS 7601-89-0
Färg Colorless
Fysisk form Solid
Kvantitet 25 kg
Molekylformel ClNaO4
UN-nummer UN1502
InChI-nyckel BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
IUPAC-namn sodium perchlorate
Molekylvikt (g/mol) 122.44
Procent renhet ≥98%
Kvalitet ACS