Läs mer
Sodium perchlorate, anhydrous, ACS, 98.0-102.0%
Produktkod. 11371718
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11371718 500 g 500g
11381718 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11371718 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011623.36
Request Bulk or Custom Format
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 7601-89-0 | ClNaO4 | 122.436 g/mol
Natriumperklorat används i kemisk analys och i explosiva material, fyrverkerier och raketmotorer. Det är prekursorn för framställning av andra perkloratsalter. Det används också som ett kaotrofiskt medel vid DNA-extraktion och hybridiseringsreaktioner inom molekylärbiologi. Det förhindrar bindningen av fenoliska föreningar till RNA under extraktion. Dessutom används den i batterier, plast och i gummiprodukter. Det används också som en icke-reaktiv elektrolyt. Vidare är det en eluentkomponent som används för analys av biologiska prover genom vätskekromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7601-89-0
Molekylformel ClNaO4
Molekylvikt (g/mol) 122.436
MDL-nummer MFCD00003480
InChI-nyckel BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian
PubChem CID 522606
IUPAC-namn natrium; perklorat
LEDER [O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium perchlorate, anhydrous
Smältpunkt 482°C (decomposition)
Namnnotering For analysis ACS
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98.0 to 102.0%
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol.
Formel vikt 122.46
Kvalitet ACS-reagens
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.50 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium perchlorate, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium perchlorate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.