Läs mer
Sodium perchlorate, anhydrous, ACS, 98.0-102.0%
Produktkod. p-4407924
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11381718
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011623.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 7601-89-0 | ClNaO4 | 122.436 g/mol
Natriumperklorat används i kemisk analys och i explosiva material, fyrverkerier och raketmotorer. Det är prekursorn för framställning av andra perkloratsalter. Det används också som ett kaotrofiskt medel vid DNA-extraktion och hybridiseringsreaktioner inom molekylärbiologi. Det förhindrar bindningen av fenoliska föreningar till RNA under extraktion. Dessutom används den i batterier, plast och i gummiprodukter. Det används också som en icke-reaktiv elektrolyt. Vidare är det en eluentkomponent som används för analys av biologiska prover genom vätskekromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7601-89-0
Molekylformel ClNaO4
Molekylvikt (g/mol) 122.436
MDL-nummer MFCD00003480
InChI-nyckel BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian
PubChem CID 522606
IUPAC-namn natrium; perklorat
LEDER [O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium perchlorate, anhydrous
Smältpunkt 482°C (decomposition)
Namnnotering For analysis ACS
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 98.0 to 102.0%
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol.
Formel vikt 122.46
Kvalitet ACS-reagens
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.50 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium perchlorate, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium perchlorate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.