Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Perchlorate |
| CAS | 7-3-7791 |
| Fysisk form | Powder, Crystals and/or Chunks |
| Kvantitet | 250 g |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.45 g/mol |
| Procent renhet | 99% |
| Kvalitet | HPLC |
| Förpackning | Plastic Powder Jar |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium perchlorate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Oxiderande fast ämne Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium perchlorate