Läs mer
Natriumperkloratmonohydrat, 85-90 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 15792412 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15792412 500 g 500g
1 options
Produktkod. 15792412 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219486290
Kemiska identifierare
CAS 7-3-7791
Molekylformel ClH2NaO5
Molekylvikt (g/mol) 140.45
InChI-nyckel IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
PubChem CID 516899
IUPAC-namn natrium;perklorat;hydrat
LEDER O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Perchlorate Monohydrate
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 85-90%
Formel vikt 140.5
Kvalitet ACS-reagens
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium Perchlorate Monohydrate, ACS
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 1
Faroangivelser
  • H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Perchlorate Monohydrate, ACS