Läs mer
Sodium perchlorate monohydrate, 97+%
Produktkod. 11463584
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
Produktkod. 11463584
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11243.0I
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7791-07-3 | ClH2NaO5 | 140.45 g/mol
Natriumperklorat, monohydrat är ett kaotropiskt medel som används i standard DNA-extraktion och hybridiseringsreaktioner inom molekylärbiologi. Det används allmänt som ett deproteiniseringsmedel under nukleinsyrasyntes. Lite moderna kommersiella sprängämnen kan innehålla natriumperklorat, ammoniumperklorat eller kaliumperklorat som ett kemiskt sensibiliseringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumperklorat, monohydrat är ett kaotropiskt medel som används i standard DNA-extraktion och hybridiseringsreaktioner inom molekylärbiologi. Det används allmänt som ett deproteiniseringsmedel under nukleinsyrasyntes. Lite moderna kommersiella sprängämnen kan innehålla natriumperklorat, ammoniumperklorat eller kaliumperklorat som ett kemiskt sensibiliseringsmedel.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar Det
är ett hygroskopiskt fast ämne. Förvara i inert atmosfär och håll borta från antändningskällor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7-3-7791
Molekylformel ClH2NaO5
Molekylvikt (g/mol) 140.45
MDL-nummer MFCD00149164
InChI-nyckel IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
PubChem CID 516899
IUPAC-namn natrium;perklorat;hydrat
LEDER O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium perchlorate monohydrate
Smältpunkt 130°C (decomposition)
Kvantitet 5000 g
UN-nummer UN1502
Merck Index 14,8653
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 140.48 (122.46 Anhydrous)
Procent renhet ≥97%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.02
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium perchlorate monohydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium perchlorate monohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.