Läs mer
Sodium Perchlorate Monohydrate, 98%, ACS Reagent, Solstice
Produktkod. 15693190 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15693190 100 g Poly Bottle 100g
15603200 500 g Poly flaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15693190 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 310514100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
ACS-reagens, 98 %
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7-3-7791
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Perchlorate Monohydrate
Smältpunkt 469°C
Kvantitet 100 g
Molekylformel ClH2NaO5
Linjär formel NaClO4 · H2O
MDL-nummer MFCD00149164
UN-nummer UN1502
Synonym sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
InChI-nyckel IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
LEDER O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
IUPAC-namn sodium;perchlorate;hydrate
Molekylvikt (g/mol) 140.45
PubChem CID 516899
Formel vikt 140.46g/mol
Procent renhet 98%
Kvalitet ACS Reagent
Förpackning Poly Bottle
Densitet 2.02g/cm3