Läs mer
Sodium perchlorate monohydrate, ACS, 85.0-90.0%
Produktkod. 15465985
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15465985 250 g 250g
15411007 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15465985 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011622.30
Request Bulk or Custom Format
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 7791-07-3 | ClH2NaO5 | 140.45 g/mol
Natriumperklorat, monohydrat är ett kaotropiskt medel som används i standard DNA-extraktion och hybridiseringsreaktioner inom molekylärbiologi. Det används allmänt som ett deproteiniseringsmedel under nukleinsyrasyntes. Lite moderna kommersiella sprängämnen kan innehålla natriumperklorat, ammoniumperklorat eller kaliumperklorat som ett kemiskt sensibiliseringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7-3-7791
Molekylformel ClH2NaO5
Molekylvikt (g/mol) 140.45
MDL-nummer MFCD00149164
InChI-nyckel IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
PubChem CID 516899
IUPAC-namn natrium;perklorat;hydrat
LEDER O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material odium perchlorate monohydrate
Smältpunkt 130°C (decomposition)
Namnnotering For analysis ACS
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 85.0-90.0%
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 140.48 (122.46anhydrous)
Kvalitet ACS
Känslighet Hygroscopic
Utseende White crystals
Densitet 2.02
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.