Läs mer
Natriumperkloratmonohydrat purum pa, kristalliserad, 98,0 % (T), Honeywell™
Produktkod. 16646183
Change view
50 kg
Produktkod.
16646183 50 kg
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 16646183 Leverantör Hydranal Leverantörsnummer 7185250KG
Request Bulk or Custom Format
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium perchlorate monohydrate
Smältpunkt 469°C.anhydrous substance
CAS 7-3-7791
Färg Färglös
CAS Max % ≤ 100%
pH 6 till 8
Kvantitet 50 kg
Molekylformel ClH2NaO5
Linjär formel NaClO4 · H2O
InChI-nyckel IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
LEDER O.[Na+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
IUPAC-namn natriumhydratperklorat
Molekylvikt (g/mol) 140.45
Kvalitet Reagens
Densitet 2.02 g/cm3 (20°C)