missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sodium Perchlorate monohydrate, TRC

Produktkod. 30132939
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132939 500 g
30134398 250 g
18050010 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132939 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP286001500G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7791-07-3
Molekylformel Cl O4 . Na . H2 O
Molekylvikt (g/mol) 140.46
IUPAC-namn sodium;perchlorate;hydrate
LEDER O.[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium perchlorate monohydrate
Kvantitet 500 g
InChI formel InChI=1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
Formel vikt 139.9488
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.