Läs mer
Sodium Perchlorate monohydrate, TRC
Produktkod. 30134398
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134398 250 g
30132939 500 g
18050010 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134398 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP286001250G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7791-07-3
Molekylformel Cl O4 . Na . H2 O
Molekylvikt (g/mol) 140.46
IUPAC-namn sodium;perchlorate;hydrate
LEDER O.[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium perchlorate monohydrate
Kvantitet 250 g
InChI formel InChI=1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
Formel vikt 139.9488