Produktkod. 30137790
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
30137790
100 g
17958539
50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod.
30137790
Leverantör
Toronto Research Chemicals
Leverantörsnummer
TRCS655060100G
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
Kemiska identifierare
CAS
7601-89-0
Molekylformel
Cl O4 . Na
Molekylvikt (g/mol)
122.44
Synonym
Perchloric acid, sodium salt
IUPAC-namn
sodium;perchlorate
LEDER
[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
Sodium perchlorate
Kvantitet
100 g
InChI formel
InChI=1S/ClHO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Formel vikt
121.938
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .