Läs mer
Sodium Perfluoro-1-decanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluorodecanesulfonic acid sodium salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10HF21O3S.Na/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)35(32,33)34;/h(H,32,33,34);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 621.9131 |
| Procent renhet | >95% |