missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sodium Perfluoro-1-decanesulfonate, TRC

Produktkod. 18093400
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18093400 2.5 mg 2.5mg
18062330 5 mg -
18020400 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18093400 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS0809502.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2806-15-7
Molekylformel C10 F21 O3 S . Na
Molekylvikt (g/mol) 622.13
Synonym 1-Decanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heneicosafluoro-, sodium salt (9CI), Sodium perfluorodecanesulfonate
IUPAC-namn sodium;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-henicosafluorodecane-1-sulfonate
LEDER [Na+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Perfluorodecanesulfonic acid sodium salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C10HF21O3S.Na/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)35(32,33)34;/h(H,32,33,34);/q;+1/p-1
Formel vikt 621.9131
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.