Läs mer
Sodium Perfluoro-1-nonanesulfonate (50μg/mL in Methanol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluorononanesulfonic acid sodium salt |
| CAS | 98789-57-2 |
| Molekylformel | C9 F19 O3 S . Na |
| Kvantitet | 10 x 1 mL |
| Synonym | 1-Nonanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-nonadecafluoro-, sodium salt (1:1), 1-Nonanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-nonadecafluoro-, sodium salt (9CI), Sodium 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-nonadecafluoro-1-nonanesulfonate (1:1), Sodium perfluorononanesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C9HF19O3S.Na/c10-1(11,2(12,13)4(16,17)6(20,21)8(24,25)26)3(14,15)5(18,19)7(22,23)9(27,28)32(29,30)31;/h(H,29,30,31);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | sodium;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-nonadecafluorononane-1-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 572.12 |
| Formel vikt | 571.9162 |
| Visa mer |