Läs mer
Sodium Perfluoro-1-octanesulfonate (50 μg/mL in Methanol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium perfluorooctanesulfonate |
| CAS | 4021-47-0 |
| Molekylformel | C8 F17 O3 S . Na |
| Kvantitet | 10 x 1 mL |
| Synonym | Sodium PFOS |
| InChI formel | InChI=1S/C8HF17O3S.Na/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28;/h(H,26,27,28);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | sodium;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctane-1-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 522.111 |
| Formel vikt | 521.919 |
| Visa mer |