Läs mer
Sodium Perfluorodecanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluorodecanoic Acid Sodium |
| CAS | 3830-45-3 |
| Molekylformel | C10 F19 O2 . Na |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Decanoic acid','2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluoro-','sodium salt (1:1), Decanoic acid','nonadecafluoro-','sodium salt (8CI,9CI), Sodium nonadecafluorodecanoate, Sodium perfluorocaprate, Sodium perfluorodecanoate, PFDoA','sodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C10HF19O2.Na/c11-2(12,1(30)31)3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)29;/h(H,30,31);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | sodium;2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluorodecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 536.065 |
| Formel vikt | 535.9493 |