missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sodium Perfluorohexanesulfonate (50 ug/mL in Methanol), TRC

Produktkod. 30469968
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10x1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30469968 10x1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30469968 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT835010X1ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium Perfluorohexanesulfonate
CAS 82382-12-5
Molekylformel C6 F13 O3 S . Na
Kvantitet 10x1 mL
Synonym 1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, sodium salt (1:1), 1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, sodium salt (9CI), Sodium perfluorohexanesulfonate, PFHxS, Perfluorohexanesulfonic acid sodium, 1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, sodium salt (1:1), 1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, sodium salt (9CI), Sodium Perfluoro-1-hexanesulfonate, L-PFHxS
InChI formel InChI=1S/C6HF13O3S.Na/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22;/h(H,20,21,22);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-namn sodium;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexane-1-sulfonate
Molekylvikt (g/mol) 422.0964
Formel vikt 421.9258
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50 μg/mL
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.