Läs mer
Sodium Perfluorohexanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Perfluorohexanesulfonate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6HF13O3S.Na/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22;/h(H,20,21,22);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 421.9258 |
| Procent renhet | >95% |