Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium periodate |
| Smältpunkt | 300,0 °C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Förpackning | Plastflaska |
| Analysprocentintervall | 99,8 till 100,3 % (på torkad basis) (iodometri) |
| Linjär formel | NaIO4 |
| Fieser | 01,809; 02,311; 04,373; 05,507; 06,455; 11,492; 13,145; 15,294 |
| Merck Index | 15,8772 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Sodium periodate
- Fara
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Oxiderande fast ämne Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H372-Orsakar organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.