Läs mer
Sodium periodate, 99%, for analysis
Produktkod. 11934221 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
Produktkod. 11934221
Brand: Thermo Scientific Acros 198380025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7790-28-5 | INaO4 | 213.89 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-28-5
Molekylformel INaO4
Molekylvikt (g/mol) 213.89
MDL-nummer MFCD00003534
InChI-nyckel JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
LEDER [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Periodate
Smältpunkt 300.0°C
Färg Vitt
pH 3.4 to 4.5 (5% soln. at 20°C)
Fysisk form Fina kristaller
Kvantitet 2.5 kg
Analysprocentintervall 98.5% min. (Iodometry)
Linjär formel NaIO4
Fieser 01,809; 02,311; 04,373; 05,507; 06,455; 11,492; 13,145; 15,294
Merck Index 15,8772
Löslighetsinformation Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 389g/L (52°C), soluble in h2so4, hno3, acetic acids, insoluble in most common organic solvents
IUPAC-namn natriumperjodat
Formel vikt 213.89
Procent renhet 99%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium periodate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.