Beskrivning
INaO4, CAS-nummer-7790-28-5, natriumperjodat, natrium-m-perjodat, perjodatnatrium, natriumperjodat, perjodsyra hio4, natriumsalt, natriummetaperjodat, natriumpenodat, natriummetaperjodat, perjodsyra, natriumsalt, natriummeta-perjodat, 250g, 9236 BI.
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 300 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 3.4 till 4.5 |
| Kvantitet | 100 g |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Formel vikt | 213,89 g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium periodate
- Fara
- Oxiderande fast ämne Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H372-Orsakar organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .