Description
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Sodium Periodate |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | NaIO4 |
| UN-nummer | 3085 |
| Formel vikt | 213,89 g/mol |
| Procent renhet | ≥99.8% |
| Kvalitet | ACS-reagens |