Läs mer
Sodium Periodate, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15605130 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15605130 25 g Glass bottle 25g
1 options
Produktkod. 15605130 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 36364225G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Matrix silica gel support, 10 wt. %
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium periodate
CAS 7790-28-5
Kvantitet 25 g
Molekylformel INaO4
Linjär formel NaIO4
MDL-nummer MFCD00003534
UN-nummer UN3085
Synonym sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
InChI-nyckel JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
IUPAC-namn sodium periodate
Molekylvikt (g/mol) 213.89
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
Formel vikt 213.89g/mol
Förpackning Glass bottle