Läs mer
Natriumperiodat, TRC
Produktkod. 30006839
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006839 10 g
30010547 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30006839 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS66500010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-28-5
Molekylformel I O4 . Na
Molekylvikt (g/mol) 213.8918
Synonym Periodic acid (HIO4), sodium salt (1:1), Periodic acid (HIO4), sodium salt (8CI,9CI), Sodium periodate (NaIO4) (6CI), Monosodium metaperiodate, Periodic acid sodium salt, Sodium metaperiodate, Sodium metaperiodate (NaIO4);
IUPAC-namn natrium; Periodata
LEDER [Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Periodate
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Formel vikt 213.8739