Läs mer
Natriumperiodat, TRC
Product Code. 30010547
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30010547 100 g
30006839 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30010547 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS665000100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7790-28-5
Molekylformel I O4 . Na
Molekylvikt (g/mol) 213.8918
Synonym Periodic acid (HIO4), sodium salt (1:1), Periodic acid (HIO4), sodium salt (8CI,9CI), Sodium periodate (NaIO4) (6CI), Monosodium metaperiodate, Periodic acid sodium salt, Sodium metaperiodate, Sodium metaperiodate (NaIO4);
IUPAC-namn natrium; Periodata
LEDER [Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium Periodate
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Formel vikt 213.8739