Läs mer
Sodium Permanganate Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Permanganate Monohydrate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/Mn.Na.H2O.4O/h;;1H2;;;;/q;+1;;;;;-1 |
| Formel vikt | 159.918 |