Läs mer
Natriumperoxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11318026
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318026 1000 g 1kg
11398016 50 g 50g
11308026 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11318026 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13306.0B
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1313-60-6 | Na2O2 | 77.978 g/mol
Natriumperoxid fungerar som ett blekmedel i tvätt och vedmassa. Den finner tillämpning vid utvinning av mineraler från olika malmer. Det fungerar som ett oxidationsmedel såväl som en syrekälla genom att reagera med koldioxid. Dessutom används den som en deodorant och ett analytiskt reagens. Det är också användbart i dykutrustning och i ubåtar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Natriumperoxid fungerar som ett blekmedel i tvätt och vedmassa. Den finner tillämpning vid utvinning av mineraler från olika malmer. Det fungerar som ett oxidationsmedel såväl som en syrekälla genom att reagera med koldioxid. Dessutom används den som en deodorant och ett analytiskt reagens. Det är också användbart i dykutrustning och i ubåtar.
Löslighet
Löslig i syra. Olösligt i alkali.
Anmärkningar
Luftkänslig och hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Det reagerar häftigt med vatten för att ge natriumhydroxid och väteperoxid. Inkompatibel med starka reduktionsmedel, organiska material, alkoholer och pulveriserade metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-60-6
Molekylformel Na2O2
Molekylvikt (g/mol) 77.978
MDL-nummer MFCD00003497
InChI-nyckel PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
PubChem CID 14803
IUPAC-namn dinatriumperoxid
LEDER [O-][O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium peroxide
Smältpunkt 460°C (decomposition)
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN1504
Merck Index 14,8655
Löslighetsinformation Soluble in acid. Insoluble in alkali.
Formel vikt 77.98
Procent renhet 95%
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Densitet 2.805
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium peroxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium peroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.