Läs mer
Natriumperoxid, ACS, 93 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11307718
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307718 500 g 500g
11397708 10 g 10g
11387708 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11307718 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033384.36
Request Bulk or Custom Format
För användning som ett oxidationsmedel, ett blekmedel, deodorant
Som oxidationsmedel, blekmedel, deodorant, läkemedel och färgämnen och som analytiskt reagens. Natriumperoxid fungerar som blekmedel i tvätt och trämassa. Den finner tillämpning vid utvinning av mineraler från olika malmer. Det fungerar som ett oxidationsmedel såväl som en syrekälla genom att reagera med koldioxid. Dessutom används den som en deodorant och ett analytiskt reagens. Det är också användbart i dykutrustning och i ubåtar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-60-6
Molekylformel Na2O2
Molekylvikt (g/mol) 77.978
MDL-nummer MFCD00003497
InChI-nyckel PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
PubChem CID 14803
IUPAC-namn dinatriumperoxid
LEDER [O-][O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium peroxide
Smältpunkt 460°C (decomposition)
Namnnotering For analysis ACS
Färg Vitt till gult
Fysisk form Granulat
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 93% min.
Löslighetsinformation Soluble in water,forming NaOH and H2O2. Soluble in acid. Insoluble in alkali.
Formel vikt 77.98
Kvalitet ACS
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Utseende White to pale yellow granules
Densitet 2.805
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.