Läs mer
Natriumperoxid, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10118053 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10118053 25 g Plastflaska 25g
10678411 100 g Plastflaska 100g
10239513 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10118053 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 315760250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1313-60-6 | Na2O2 | 77.97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-60-6
Molekylformel Na2O2
Molekylvikt (g/mol) 77.97
MDL-nummer MFCD00003497
InChI-nyckel PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
PubChem CID 14803
IUPAC-namn dinatriumperoxid
LEDER [O-][O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium peroxide
Smältpunkt 460.0°C
Färg Gult
Fysisk form Powder/Granules
Kvantitet 25 g
Linjär formel Na2O2
Fieser 06,548; 07,341; 11,492
Merck Index 15, 8786
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts violently. Other solubilities: forming naoh and h2o2, freely soluble
Formel vikt 77.97
Procent renhet ≥93.0%
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Plastflaska
Densitet 2.8, 2.8000g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium peroxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.